Documenti fondamentali
KEY465194465
Key Organics / BIONET
methyl 2-[4-(4-chlorobenzoyl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-3-yl]acetate
Scegli un formato
500 MG
CHF 628.30
1 G
CHF 1’205.80
2 G
CHF 2’188.30
SKU del venditore: 2T-0265-500MG
CHF 628.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 628.30
1 G
CHF 1’205.80
2 G
CHF 2’188.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
345.78
Numero MDL:
SKU del venditore: 2T-0265-500MG
CHF 628.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl [4-(4-chlorobenzoyl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-3-yl]acetate
Inchi Code
1S/C18H16ClNO4/c1-23-17(21)10-14-11-24-16-5-3-2-4-15(16)20(14)18(22)12-6-8-13(19)9-7-12/h2-9,14H,10-11H2,1H3
InChI
ADGPQFOXXMCWCA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2T-0265
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2T-0265
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)