Documenti fondamentali
KEY465194085
Key Organics / BIONET
3,4-dichloro-N-[(2,2-dimethyl-4,6-dioxo-1,3-dioxan-5-ylidene)methyl]benzamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
344.15
Numero MDL:
Iupac Name
3,4-dichloro-N-[(2,2-dimethyl-4,6-dioxo-1,3-dioxan-5-ylidene)methyl]benzamide
Inchi Code
1S/C14H11Cl2NO5/c1-14(2)21-12(19)8(13(20)22-14)6-17-11(18)7-3-4-9(15)10(16)5-7/h3-6H,1-2H3,(H,17,18)
InChI
WEBIUCKNTFKUNI-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2L-306S
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2L-306S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)