Documenti fondamentali
KEY465193760
Key Organics / BIONET
4-(4-benzylpiperidin-1-yl)-6-methoxypyrimidine-5-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
311.38
Numero MDL:
Iupac Name
4-(4-benzyl-1-piperidinyl)-6-methoxy-5-pyrimidinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C18H21N3O2/c1-23-18-16(12-22)17(19-13-20-18)21-9-7-15(8-10-21)11-14-5-3-2-4-6-14/h2-6,12-13,15H,7-11H2,1H3
InChI
QWIYHMGSPYJHAD-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1X-0902
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1X-0902
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)