Documenti fondamentali
KEY465193678
Key Organics / BIONET
6-(3-nitrophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.26
Numero MDL:
Iupac Name
6-(3-nitrophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazole
Inchi Code
1S/C11H7N3O2S/c15-14(16)9-3-1-2-8(6-9)10-7-13-4-5-17-11(13)12-10/h1-7H
InChI
APHADAMGMADIPN-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1W-0818
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1W-0818
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)