Documenti fondamentali
KEY465193450
Key Organics / BIONET
(7E)-5-benzyl-2-methyl-3-phenyl-7-(phenylmethylidene)-2H,3H,3aH,4H,5H,6H,7H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
393.53
Numero MDL:
Iupac Name
(7E)-5-benzyl-7-benzylidene-2-methyl-3-phenyl-3,3a,4,5,6,7-hexahydro-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Inchi Code
1S/C27H27N3/c1-29-27(23-15-9-4-10-16-23)25-20-30(18-22-13-7-3-8-14-22)19-24(26(25)28-29)17-21-11-5-2-6-12-21/h2-17,27-28H,18-20H2,1H3/b24-17+
InChI
KSKWWBYOVMNDGQ-JJIBRWJFSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1R-0604
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1R-0604
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)