Documenti fondamentali
KEY465193341
Key Organics / BIONET
N-[1-(4-methoxybenzenesulfonyl)piperidin-4-yl]benzamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
374.46
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
N-{1-[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]-4-piperidinyl}benzamide
Inchi Code
1S/C19H22N2O4S/c1-25-17-7-9-18(10-8-17)26(23,24)21-13-11-16(12-14-21)20-19(22)15-5-3-2-4-6-15/h2-10,16H,11-14H2,1H3,(H,20,22)
InChI
VTJRKXZEJGLCPB-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1P-522S
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1P-522S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)