Documenti fondamentali
KEY465193242
Key Organics / BIONET
(3Z)-1-[(morpholin-4-yl)methyl]-3-(2-phenylhydrazin-1-ylidene)-2,3-dihydro-1H-indol-2-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.39
Numero MDL:
Iupac Name
(3Z)-1-(4-morpholinylmethyl)-1H-indole-2,3-dione 3-(phenylhydrazone)
Inchi Code
1S/C19H20N4O2/c24-19-18(21-20-15-6-2-1-3-7-15)16-8-4-5-9-17(16)23(19)14-22-10-12-25-13-11-22/h1-9,20H,10-14H2/b21-18-
InChI
DEBHGCFLCCVNHZ-UZYVYHOESA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1M-308S
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1M-308S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)