KEY465193169
Key Organics / BIONET
2-{[(4-chlorophenyl)(cyano)methyl]sulfanyl}-4,6-dimethylpyridine-3-carbonitrile
Scegli un formato
SKU del venditore: 1L-050-500MG
CHF 628.30
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 1L-050-500MG
CHF 628.30
Iupac Name
2-{[(4-chlorophenyl)(cyano)methyl]sulfanyl}-4,6-dimethylnicotinonitrile
Inchi Code
1S/C16H12ClN3S/c1-10-7-11(2)20-16(14(10)8-18)21-15(9-19)12-3-5-13(17)6-4-12/h3-7,15H,1-2H3
InChI
AFVMOGPSUPMYPX-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1L-050
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)