Documenti fondamentali
KEY465193165
Key Organics / BIONET
2-bromo-2-(4-nitrophenyl)acetonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.04
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
bromo(4-nitrophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H5BrN2O2/c9-8(5-10)6-1-3-7(4-2-6)11(12)13/h1-4,8H
InChI
GLXYIJPBMWDLPX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1L-041
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1L-041
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)