Documenti fondamentali
KEY465193058
Key Organics / BIONET
N'-[2-(4-chlorophenoxy)ethanimidoyl]benzenesulfonohydrazide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
339.8
Numero MDL:
Iupac Name
N'-[2-(4-chlorophenoxy)ethanimidoyl]benzenesulfonohydrazide
Inchi Code
1S/C14H14ClN3O3S/c15-11-6-8-12(9-7-11)21-10-14(16)17-18-22(19,20)13-4-2-1-3-5-13/h1-10,17-18H,16H2
InChI
RRENFQVDOYDGTQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1H-024
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1H-024
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)