Documenti fondamentali
KEY465192689
Key Organics / BIONET
methyl 3-amino-3-(naphthalen-1-yl)propanoate
Scegli un formato
500 MG
CHF 628.30
1 G
CHF 1’205.80
2 G
CHF 2’188.30
5 G
CHF 4’670.80
10 G
CHF 8’713.30
SKU del venditore: 12R-0603-500MG
CHF 628.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 628.30
1 G
CHF 1’205.80
2 G
CHF 2’188.30
5 G
CHF 4’670.80
10 G
CHF 8’713.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.28
Numero MDL:
SKU del venditore: 12R-0603-500MG
CHF 628.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 3-amino-3-(1-naphthyl)propanoate
Inchi Code
1S/C14H15NO2/c1-17-14(16)9-13(15)12-8-4-6-10-5-2-3-7-11(10)12/h2-8,13H,9,15H2,1H3
InChI
SWRJDUCBRJSBRL-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12R-0603
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)