KEY458251903
Key Organics / BIONET
1-(1H-1,2,3-benzotriazol-1-yl)propan-2-one
About This Item
Iupac Name
1-(1H-1,2,3-benzotriazol-1-yl)acetone
Inchi Code
1S/C9H9N3O/c1-7(13)6-12-9-5-3-2-4-8(9)10-11-12/h2-5H,6H2,1H3
InChI
NSVFTILUWQOBDA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6R-1070
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6R-1070
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)