KEY458251664
Key Organics / BIONET
3,4-dichloro-1-methyl-5-phenoxy-1H-pyrazole
About This Item
Iupac Name
3,4-dichloro-1-methyl-5-phenoxy-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C10H8Cl2N2O/c1-14-10(8(11)9(12)13-14)15-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI
AJMJPXACOXZQRW-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4B-082
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)