Documenti fondamentali
KEY458251633
Key Organics / BIONET
6-chloro-2-(4-fluorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Scegli un formato
500 MG
CHF 362.50
1 G
CHF 685.00
2 G
CHF 1’234.00
SKU del venditore: 3P-045-500MG
CHF 362.50
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 362.50
1 G
CHF 685.00
2 G
CHF 1’234.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.67
Numero MDL:
SKU del venditore: 3P-045-500MG
CHF 362.50
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
6-chloro-2-(4-fluorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C13H8ClFN2/c14-10-3-6-13-16-12(8-17(13)7-10)9-1-4-11(15)5-2-9/h1-8H
InChI
BAMACVXNZHBYIR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/3P-045
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/3P-045
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)