Documenti fondamentali
KEY458251419
Key Organics / BIONET
2-chloro-5-[(1H-imidazol-1-yl)methyl]pyridine
Scegli un formato
500 MG
CHF 122.50
1 G
CHF 172.00
2 G
CHF 304.00
5 G
CHF 436.00
SKU del venditore: 12W-0845-500MG
CHF 122.50
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 122.50
1 G
CHF 172.00
2 G
CHF 304.00
5 G
CHF 436.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.64
Numero MDL:
SKU del venditore: 12W-0845-500MG
CHF 122.50
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-5-(1H-imidazol-1-ylmethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C9H8ClN3/c10-9-2-1-8(5-12-9)6-13-4-3-11-7-13/h1-5,7H,6H2
InChI
SIJYMRYEGFGOJP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12W-0845
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12W-0845
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)