Documenti fondamentali
KEY458250953
Key Organics / BIONET
methyl 3-{5-[(E)-{[(2,6-dichlorophenyl)methoxy]imino}methyl]furan-2-yl}thiophene-2-carboxylate
Scegli un formato
500 MG
CHF 617.50
1 G
CHF 1’195.00
2 G
CHF 2’177.50
SKU del venditore: 10D-002-500MG
CHF 617.50
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 617.50
1 G
CHF 1’195.00
2 G
CHF 2’177.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
410.28
Numero MDL:
SKU del venditore: 10D-002-500MG
CHF 617.50
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
methyl 3-[5-((E)-{[(2,6-dichlorobenzyl)oxy]imino}methyl)-2-furyl]-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C18H13Cl2NO4S/c1-23-18(22)17-12(7-8-26-17)16-6-5-11(25-16)9-21-24-10-13-14(19)3-2-4-15(13)20/h2-9H,10H2,1H3/b21-9+
InChI
MDENLERQLJBEOG-ZVBGSRNCSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10D-002
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10D-002
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)