KEY454861407
Key Organics / BIONET
3-chloro-2-{[(2Z)-2-(nitroimino)imidazolidin-1-yl]methyl}-5-(trifluoromethyl)pyridine
About This Item
Punto di fusione
162 - 164
Iupac Name
(Z)-N-(1-((3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methyl)imidazolidin-2-ylidene)nitramide
Inchi Code
1S/C10H9ClF3N5O2/c11-7-3-6(10(12,13)14)4-16-8(7)5-18-2-1-15-9(18)17-19(20)21/h3-4H,1-2,5H2,(H,15,17)
InChI
YOZPDYLVJCVAPC-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/DD-0003
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)