Documenti fondamentali
KEY448894156
Key Organics / BIONET
N-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)acetamide
Scegli un formato
1 G
CHF 116.80
2 G
CHF 182.80
5 G
CHF 347.80
SKU del venditore: 2C-035-1G
CHF 116.80
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 116.80
2 G
CHF 182.80
5 G
CHF 347.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.23
Numero MDL:
SKU del venditore: 2C-035-1G
CHF 116.80
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
154 - 156
Iupac Name
N-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C11H13NO/c1-8(13)12-11-6-5-9-3-2-4-10(9)7-11/h5-7H,2-4H2,1H3,(H,12,13)
InChI
WOYOJAPRKMBKEU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2C-035
Melting Point
154 - 156
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2C-035
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)