Documenti fondamentali
KEY444790298
Key Organics / BIONET
N-(2,4-dichloro-5-methoxyphenyl)acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.08
Numero MDL:
Punto di fusione
154 - 156
Iupac Name
N-(2,4-dichloro-5-methoxyphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H9Cl2NO2/c1-5(13)12-8-4-9(14-2)7(11)3-6(8)10/h3-4H,1-2H3,(H,12,13)
InChI
CTRIHOCZGTYVOA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4L-311S
Melting Point
154 - 156
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4L-311S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)