Documenti fondamentali
KEY444728292
Key Organics / BIONET
2-[(2-chloropyridin-3-yl)sulfonyl]-1-(pyrrolidin-1-yl)ethan-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.75
Numero MDL:
Iupac Name
2-chloro-3-{[2-oxo-2-(1-pyrrolidinyl)ethyl]sulfonyl}pyridine
Inchi Code
1S/C11H13ClN2O3S/c12-11-9(4-3-5-13-11)18(16,17)8-10(15)14-6-1-2-7-14/h3-5H,1-2,6-8H2
InChI
QYPKMUKKWYUPJR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BS-3723
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BS-3723
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)