Documenti fondamentali
KEY444728265
Key Organics / BIONET
3-(4-tert-butylbenzenesulfonamido)thiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
339.44
Numero MDL:
Iupac Name
3-{[(4-tert-butylphenyl)sulfonyl]amino}-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H17NO4S2/c1-15(2,3)10-4-6-11(7-5-10)22(19,20)16-12-8-9-21-13(12)14(17)18/h4-9,16H,1-3H3,(H,17,18)
InChI
ZQGHKUXYQHDKBP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BS-3696
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BS-3696
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)