Documenti fondamentali
KEY432441820
Key Organics / BIONET
methyl 4-{[(2-hydroxyphenyl)methyl]amino}benzoate
Scegli un formato
1 G
CHF 617.80
SKU del venditore: BS-3458-1G
CHF 617.80
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 617.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.29
Numero MDL:
SKU del venditore: BS-3458-1G
CHF 617.80
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 4-[(2-hydroxybenzyl)amino]benzoate
Inchi Code
1S/C15H15NO3/c1-19-15(18)11-6-8-13(9-7-11)16-10-12-4-2-3-5-14(12)17/h2-9,16-17H,10H2,1H3
InChI
CFIZWJSEBWCMCT-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BS-3458
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BS-3458
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)