Documenti fondamentali
KEY428742064
Key Organics / BIONET
2-{2-[(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)carbamoyl]phenyl}acetic acid
Scegli un formato
1 G
CHF 193.30
SKU del venditore: MS-7962-1G
CHF 193.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 193.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.28
Numero MDL:
SKU del venditore: MS-7962-1G
CHF 193.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
{2-[(1,3-benzodioxol-5-ylamino)carbonyl]phenyl}acetic acid
Inchi Code
1S/C16H13NO5/c18-15(19)7-10-3-1-2-4-12(10)16(20)17-11-5-6-13-14(8-11)22-9-21-13/h1-6,8H,7,9H2,(H,17,20)(H,18,19)
InChI
VCQBSKKJQUAQFI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-7962
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-7962
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)