Documenti fondamentali
KEY428412373
Key Organics / BIONET
methyl 3-hydroxy-2-nitrobenzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.15
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 3-hydroxy-2-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C8H7NO5/c1-14-8(11)5-3-2-4-6(10)7(5)9(12)13/h2-4,10H,1H3
InChI
FHCNMPYMCKHBTK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CS-4294
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CS-4294
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)