Documenti fondamentali
KEY424826682
Key Organics / BIONET
4-chloro-N-(2,5-difluorophenyl)benzene-1-sulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
303.72
Numero MDL:
Iupac Name
4-chloro-N-(2,5-difluorophenyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C12H8ClF2NO2S/c13-8-1-4-10(5-2-8)19(17,18)16-12-7-9(14)3-6-11(12)15/h1-7,16H
InChI
XNVSMXIZNGAENB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CS-4059
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CS-4059
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)