KEY407051384
Key Organics / BIONET
1-hydroxy-1,3-dihydro-2,1-benzoxaborole-6-carboxylic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: AS-2640-500MG
CHF 244.30
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: AS-2640-500MG
CHF 244.30
Iupac Name
1-hydroxy-1,3-dihydro-2,1-benzoxaborole-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H7BO4/c10-8(11)5-1-2-6-4-13-9(12)7(6)3-5/h1-3,12H,4H2,(H,10,11)
InChI
VXDGEAYKTHEYPI-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-2640
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)