Documenti fondamentali
KEY407051045
Key Organics / BIONET
4-{[2-(hydroxymethyl)phenyl]dimethylsilyl}benzonitrile
Scegli un formato
500 MG
CHF 128.50
1 G
CHF 160.00
5 G
CHF 457.00
SKU del venditore: AS-2215-500MG
CHF 128.50
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 128.50
1 G
CHF 160.00
5 G
CHF 457.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.4
Numero MDL:
SKU del venditore: AS-2215-500MG
CHF 128.50
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
4-[[2-(hydroxymethyl)phenyl](dimethyl)silyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C16H17NOSi/c1-19(2,15-9-7-13(11-17)8-10-15)16-6-4-3-5-14(16)12-18/h3-10,18H,12H2,1-2H3
InChI
XWMSORGQYGQYPY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Low Melting Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-2215
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-2215
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)