Documenti fondamentali
KEY407050973
Key Organics / BIONET
5-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ol
Scegli un formato
500 MG
CHF 157.30
1 G
CHF 193.30
5 G
CHF 476.80
SKU del venditore: AS-2044-500MG
CHF 157.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 157.30
1 G
CHF 193.30
5 G
CHF 476.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.57
Numero MDL:
SKU del venditore: AS-2044-500MG
CHF 157.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ol
Inchi Code
1S/C6H4ClN3O/c7-3-1-8-5-4(3)6(11)10-2-9-5/h1-2H,(H2,8,9,10,11)
InChI
ZRMBIXYBRSNBOI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-2044
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-2044
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)