Documenti fondamentali
KEY394427582
Key Organics / BIONET
5-methyl-2-nitropyridin-3-ol
Scegli un formato
500 MG
CHF 362.50
SKU del venditore: SS-4625-500MG
CHF 362.50
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 362.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.13
Numero MDL:
SKU del venditore: SS-4625-500MG
CHF 362.50
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
5-methyl-2-nitro-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C6H6N2O3/c1-4-2-5(9)6(7-3-4)8(10)11/h2-3,9H,1H3
InChI
FESHDHSFWWFFFN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4625
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4625
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)