Documenti fondamentali
KEY388193190
Key Organics / BIONET
6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Scegli un formato
500 MG
CHF 133.30
1 G
CHF 182.80
SKU del venditore: SS-4574-500MG
CHF 133.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 133.30
1 G
CHF 182.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.02
Numero MDL:
SKU del venditore: SS-4574-500MG
CHF 133.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
122-124
Iupac Name
6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H4BrN3/c7-5-3-8-6-1-2-9-10(6)4-5/h1-4H
InChI
VDHTXLUCUNPVLO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Light sensitive
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4574
Melting Point
122-124
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)