Documenti fondamentali
KEY358812843
Key Organics / BIONET
ethyl 7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.19
Numero MDL:
Punto di fusione
213 - 215C (Dec)
Iupac Name
ethyl 7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c1-2-14-9(13)7-6-3-4-10-8(6)12-5-11-7/h3-5H,2H2,1H3,(H,10,11,12)
InChI
WNWIDMDDPSFGQP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AG-0708
Melting Point
213 - 215C (Dec)
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AG-0708
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)