Documenti fondamentali
KEY358812823
Key Organics / BIONET
2-bromo-4-fluoro-5-hydroxybenzoic acid
Scegli un formato
500 MG
CHF 175.30
1 G
CHF 248.80
2 G
CHF 446.80
5 G
CHF 644.80
SKU del venditore: LF-0096-500MG
CHF 175.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 175.30
1 G
CHF 248.80
2 G
CHF 446.80
5 G
CHF 644.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.01
Numero MDL:
SKU del venditore: LF-0096-500MG
CHF 175.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
188 - 190
Iupac Name
2-bromo-4-fluoro-5-hydroxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrFO3/c8-4-2-5(9)6(10)1-3(4)7(11)12/h1-2,10H,(H,11,12)
InChI
NRRQMEMDKNSMOV-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/LF-0096
Melting Point
188 - 190
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/LF-0096
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)