Documenti fondamentali
KEY343107508
Key Organics / BIONET
4-(3-formylthiophen-2-yl)benzonitrile
Scegli un formato
500 MG
CHF 298.30
1 G
CHF 545.80
2 G
CHF 967.30
SKU del venditore: MF-0734-500MG
CHF 298.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 298.30
1 G
CHF 545.80
2 G
CHF 967.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.26
Numero MDL:
SKU del venditore: MF-0734-500MG
CHF 298.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
102 - 104
Iupac Name
4-(3-formyl-2-thienyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C12H7NOS/c13-7-9-1-3-10(4-2-9)12-11(8-14)5-6-15-12/h1-6,8H
InChI
ZCPXAGVEVGSWJU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MF-0734
Melting Point
102 - 104
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MF-0734
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)