Documenti fondamentali
KEY336953420
Key Organics / BIONET
4-[(morpholin-4-yl)methyl]benzoic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.72
Numero MDL:
Punto di fusione
259 - 260
Iupac Name
4-(4-morpholinylmethyl)benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15NO3.ClH/c14-12(15)11-3-1-10(2-4-11)9-13-5-7-16-8-6-13;/h1-4H,5-9H2,(H,14,15);1H
InChI
BJIWZYKXMZCYLR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/HF-0179
Melting Point
259 - 260
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/HF-0179
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)