Documenti fondamentali
KEY332645076
Key Organics / BIONET
1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]azetidin-3-ol
Scegli un formato
500 MG
CHF 197.50
1 G
CHF 287.50
2 G
CHF 535.00
5 G
CHF 1’154.50
SKU del venditore: HE-0718-500MG
CHF 197.50
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 197.50
1 G
CHF 287.50
2 G
CHF 535.00
5 G
CHF 1’154.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.62
Numero MDL:
SKU del venditore: HE-0718-500MG
CHF 197.50
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Punto di fusione
88 - 90
Iupac Name
1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-3-azetidinol
Inchi Code
1S/C9H8ClF3N2O/c10-7-1-5(9(11,12)13)2-14-8(7)15-3-6(16)4-15/h1-2,6,16H,3-4H2
InChI
NKRNRHICOXFGNB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/HE-0718
Melting Point
88 - 90
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/HE-0718
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)