Documenti fondamentali
KEY329173300
Key Organics / BIONET
methyl 2-(6-bromo-2H-1,3-benzodioxol-5-yl)acetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.08
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Punto di fusione
83 - 85
Iupac Name
methyl (6-bromo-1,3-benzodioxol-5-yl)acetate
Inchi Code
1S/C10H9BrO4/c1-13-10(12)3-6-2-8-9(4-7(6)11)15-5-14-8/h2,4H,3,5H2,1H3
InChI
VHCPOFMALDWFNZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FF-0703
Melting Point
83 - 85
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FF-0703
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)