Documenti fondamentali
KEY311758642
Key Organics / BIONET
5-bromo-6-methoxypyridine-3-carboxamide
Scegli un formato
500 MG
CHF 703.30
SKU del venditore: ME-0705-500MG
CHF 703.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 703.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.05
Numero MDL:
SKU del venditore: ME-0705-500MG
CHF 703.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
181 - 183
Iupac Name
5-bromo-6-methoxynicotinamide
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O2/c1-12-7-5(8)2-4(3-10-7)6(9)11/h2-3H,1H3,(H2,9,11)
InChI
JXLMIURJCGSMIL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/ME-0705
Melting Point
181 - 183
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/ME-0705
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)