Documenti fondamentali
KEY298198525
Key Organics / BIONET
6-chloro-2-phenylpyrimidine-4-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.64
Numero MDL:
Punto di fusione
110 - 112
Iupac Name
6-chloro-2-phenyl-4-pyrimidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C11H6ClN3/c12-10-6-9(7-13)14-11(15-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-6H
InChI
RUWOWLLJBPBBLR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FE-0768
Melting Point
110 - 112
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FE-0768
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)