KEY298198368
Key Organics / BIONET
methyl 5-amino-2-iodopyridine-4-carboxylate
About This Item
Punto di fusione
158 - 160
Iupac Name
methyl 5-amino-2-iodoisonicotinate
Inchi Code
1S/C7H7IN2O2/c1-12-7(11)4-2-6(8)10-3-5(4)9/h2-3H,9H2,1H3
InChI
GPLNDVUXASWQEF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/GE-0747
Melting Point
158 - 160
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/GE-0747
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)