Documenti fondamentali
KEY267020005
Key Organics / BIONET
FMOC-DL-styrylalanine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
413.47
Numero MDL:
Iupac Name
(4E)-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-5-phenyl-4-pentenoic acid
Inchi Code
1S/C26H23NO4/c28-25(29)24(16-8-11-18-9-2-1-3-10-18)27-26(30)31-17-23-21-14-6-4-12-19(21)20-13-5-7-15-22(20)23/h1-15,23-24H,16-17H2,(H,27,30)(H,28,29)/b11-8+
InChI
ZFMHHKMOLFNMMV-DHZHZOJOSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-3922
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-3922
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)