Documenti fondamentali
KEY267019949
Key Organics / BIONET
N-chloroacetyl-3-aminophenylpropionic acid
Scegli un formato
500 MG
CHF 287.50
1 G
CHF 436.00
SKU del venditore: SS-3947-500MG
CHF 287.50
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 287.50
1 G
CHF 436.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.67
Numero MDL:
SKU del venditore: SS-3947-500MG
CHF 287.50
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
3-{3-[(chloroacetyl)amino]phenyl}propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H12ClNO3/c12-7-10(14)13-9-3-1-2-8(6-9)4-5-11(15)16/h1-3,6H,4-5,7H2,(H,13,14)(H,15,16)
InChI
RPOMZMMDPSBKLY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-3947
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-3947
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)