Documenti fondamentali
KEY267019881
Key Organics / BIONET
methyl 2-(chloromethyl)-5-methoxy-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Scegli un formato
500 MG
CHF 463.30
1 G
CHF 710.80
2 G
CHF 1’370.80
SKU del venditore: BE-0048-500MG
CHF 463.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 463.30
1 G
CHF 710.80
2 G
CHF 1’370.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.66
Numero MDL:
SKU del venditore: BE-0048-500MG
CHF 463.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
128 - 130
Iupac Name
methyl 2-(chloromethyl)-5-methoxy-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H10ClNO4/c1-15-6-3-7(11(14)16-2)10-8(4-6)13-9(5-12)17-10/h3-4H,5H2,1-2H3
InChI
BGOWQQSPNNKIAM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BE-0048
Melting Point
128 - 130
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BE-0048
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)