Documenti fondamentali
KEY267019762
Key Organics / BIONET
N-ethyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxamide
Scegli un formato
500 MG
CHF 373.30
1 G
CHF 545.80
SKU del venditore: SS-4002-500MG
CHF 373.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 373.30
1 G
CHF 545.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.23
Numero MDL:
SKU del venditore: SS-4002-500MG
CHF 373.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-ethyl-4-hydroxy-1-piperidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C8H16N2O2/c1-2-9-8(12)10-5-3-7(11)4-6-10/h7,11H,2-6H2,1H3,(H,9,12)
InChI
KHDCRLYJCGWTEE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4002
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4002
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)