Documenti fondamentali
KEY267019760
Key Organics / BIONET
N-ethyl-2-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxamide
Scegli un formato
500 MG
CHF 362.50
1 G
CHF 535.00
SKU del venditore: SS-3999-500MG
CHF 362.50
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 362.50
1 G
CHF 535.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.25
Numero MDL:
SKU del venditore: SS-3999-500MG
CHF 362.50
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
N-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1-piperidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C9H18N2O2/c1-2-10-9(13)11-6-4-3-5-8(11)7-12/h8,12H,2-7H2,1H3,(H,10,13)
InChI
IIKRAQURLLQFKE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-3999
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-3999
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)