Documenti fondamentali
KEY267019716
Key Organics / BIONET
(4-acetamidophenoxy)acetic acid
Scegli un formato
500 MG
CHF 208.30
1 G
CHF 298.30
SKU del venditore: SS-3896-500MG
CHF 208.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 208.30
1 G
CHF 298.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.2
Numero MDL:
SKU del venditore: SS-3896-500MG
CHF 208.30
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
[4-(acetylamino)phenoxy]acetic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO4/c1-7(12)11-8-2-4-9(5-3-8)15-6-10(13)14/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14)
InChI
LYJCGBYEVXKOST-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-3896
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-3896
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)