Documenti fondamentali
KEY250700022
Key Organics / BIONET
methyl 8-methoxy-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylate
Scegli un formato
500 MG
CHF 362.50
1 G
CHF 535.00
2 G
CHF 1’030.00
5 G
CHF 2’267.50
10 G
CHF 4’000.00
SKU del venditore: AE-0068-500MG
CHF 362.50
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 362.50
1 G
CHF 535.00
2 G
CHF 1’030.00
5 G
CHF 2’267.50
10 G
CHF 4’000.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.21
Numero MDL:
SKU del venditore: AE-0068-500MG
CHF 362.50
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Punto di fusione
234 - 236
Iupac Name
methyl 8-methoxy-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H11NO5/c1-15-8-4-6(11(14)16-2)3-7-10(8)17-5-9(13)12-7/h3-4H,5H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI
FNBPKBFMTQVPII-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AE-0068
Melting Point
234 - 236
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AE-0068
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)