Documenti fondamentali
KEY245859072
Key Organics / BIONET
8-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-sulfonyl chloride
Scegli un formato
500 MG
CHF 287.50
1 G
CHF 436.00
2 G
CHF 832.00
5 G
CHF 1’822.00
10 G
CHF 3’208.00
SKU del venditore: 1Z-7003-500MG
CHF 287.50
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 287.50
1 G
CHF 436.00
2 G
CHF 832.00
5 G
CHF 1’822.00
10 G
CHF 3’208.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.7
Numero MDL:
SKU del venditore: 1Z-7003-500MG
CHF 287.50
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
58 - 60
Iupac Name
8-oxo-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H9ClO3S/c11-15(13,14)8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h4-6H,1-3H2
InChI
MMZRMUIHNXQIRT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store under inert gas
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1Z-7003
Melting Point
58 - 60
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1Z-7003
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)