Documenti fondamentali
KEY241404975
Key Organics / BIONET
(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Scegli un formato
500 MG
CHF 164.50
1 G
CHF 178.00
2 G
CHF 316.00
5 G
CHF 455.50
10 G
CHF 842.50
SKU del venditore: MD-0707-500MG
CHF 164.50
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 164.50
1 G
CHF 178.00
2 G
CHF 316.00
5 G
CHF 455.50
10 G
CHF 842.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.18
Numero MDL:
SKU del venditore: MD-0707-500MG
CHF 164.50
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Punto di fusione
64 - 66
Iupac Name
(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C5H7NOS/c1-4-5(2-7)8-3-6-4/h3,7H,2H2,1H3
InChI
ZSPCITYHOYJDBW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MD-0707
Melting Point
64 - 66
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MD-0707
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)