KEY240887160
Key Organics / BIONET
methyl 4-chloro-1H-pyrrole-2-carboxylate
About This Item
Punto di fusione
100 - 101
Iupac Name
methyl 4-chloro-1H-pyrrole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H6ClNO2/c1-10-6(9)5-2-4(7)3-8-5/h2-3,8H,1H3
InChI
LHGVCFRRQZZMCK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/LD-0232
Melting Point
100 - 101
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/LD-0232
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)