Documenti fondamentali
KEY240035519
Key Organics / BIONET
4-(2-chloropyridin-3-yl)pyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.62
Numero MDL:
Punto di fusione
85 - 86
Iupac Name
4-(2-chloro-3-pyridinyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C9H6ClN3/c10-9-7(2-1-4-12-9)8-3-5-11-6-13-8/h1-6H
InChI
UKIGQCVXZFDVIG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/KD-0721
Melting Point
85 - 86
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/KD-0721
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)